Få mere at vide
6-bromoquinolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromoquinoline |
| CAS | 5332-25-2 |
| Molekylær formel | C9 H6 Br N |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H |
| SMIL | Brc1ccc2ncccc2c1 |
| IUPAC navn | 6-bromoquinolin |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.05 |
| Formel vægt | 206.9684 |