Få mere at vide
6-bromoquinolin, TRC
Artikelnummer. 30333340
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30333340 5 g
1 options
Artikelnummer. 30333340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6868805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromoquinoline
CAS 5332-25-2
Molekylær formel C9 H6 Br N
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H6BrN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
SMIL Brc1ccc2ncccc2c1
IUPAC navn 6-bromoquinolin
Molekylvægt (g/mol) 208.05
Formel vægt 206.9684