Få mere at vide
6-bromoquinolin, 97%
Artikelnummer. 15491258
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491258 5 g 5g
15401268 250 mg 250mg
15481258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55111.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5332-25-2 | C9H6BrN | 208,058 g/mol
6-Bromoquinolin bruges som fint kemisk og farmaceutisk mellemprodukt, der bruges som koblingsreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Bromoquinolin anvendes som fint kemisk og farmaceutisk mellemprodukt, der anvendes som koblingsreagens.
Opløselighed
Opløselig i acetone, acetonitril, dichlormethan, ethylacetat og THF.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5332-25-2
Molekylær formel C9H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 208.058
MDL nummer MFCD00024023
InChI nøgle IFIHYLCUKYCKRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-bromo, 6-bromo-quinoline, 6-bromo quinoline, 6-bromchinolin, 6-bromchinolin;, 6-br-quinoline, 6-bromooquinoline, acmc-20aits, pubchem2374, 6-bromoquinoline
PubChem CID 79243
IUPAC navn 6-bromquinolin
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromoquinoline
Smeltepunkt 24 °C
Tæthed 1.538
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.663
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, acetonitril, dichlormethan, ethylacetat og THF.
Formel vægt 208.06
Procent renhed 97%