Få mere at vide
6-bromopyridin-3-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30344493
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30344493 10 g
1 options
Artikelnummer. 30344493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68676310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 6-Bromopyridine-3-carboxaldehyde
CAS 149806-06-4
Molekylær formel C6 H4 Br N O
Mængde 10 g
Synonym Nicotinic Acid Impurity 5
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
SMIL Brc1ccc(C=O)cn1
IUPAC navn 6-bromopyridin-3-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 186.01
Formel vægt 184.9476
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.