Få mere at vide
6-bromopyridin-3-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30338095
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30338095 5 g
1 options
Artikelnummer. 30338095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6867635G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromopyridine-3-carboxaldehyde
CAS 149806-06-4
Molekylær formel C6 H4 Br N O
Mængde 5 g
Synonym Nicotinic Acid Impurity 5
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
SMIL Brc1ccc(C=O)cn1
IUPAC navn 6-bromopyridin-3-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 186.01
Formel vægt 184.9476