Få mere at vide
6-Bromopyridine-3-boronic acid, 95%
Artikelnummer. 11394516
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394516 5 g 5g
11304526 250 mg 250mg
11384516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20085.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 223463-14-7 | C5H5BBrNO2 | 201.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 223463-14-7
Molekylær formel C5H5BBrNO2
Molekylvægt (g/mol) 201.81
MDL nummer MFCD03411558
InChI nøgle BCYWDUVHAPHGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopyridine-5-boronic acid, 6-bromopyridin-3-yl boronic acid, 6-bromopyridine-3-boronic acid, 2-bromo-5-pyridineboronic acid, 6-bromopyridin-3-lboronic acid, 2-bromo-5-pyridylboronic acid, 2-bromopyridyl-5-boronic acid, 6-bromo-3-pyridylboronic acid, 6-bromopyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-bromo-3-pyridinylboronic acid
PubChem CID 2762706
IUPAC navn (6-brompyridin-3-yl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CN=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromopyridine-3-boronic acid
Smeltepunkt ∽165°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 9119918
Formel vægt 201.82
Procent renhed 95%