Få mere at vide
6-Bromopyridin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443957
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443957 5 g 5g
15433957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30553.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21190-87-4 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21190-87-4
Molekylær formel C6H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 202.007
MDL nummer MFCD00093197
InChI nøgle XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopicolinic acid, 6-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo, 2-bromo pyridine-6-carboxylic acid, 2-bromopyridine-6-carboxylic acid, 2-bromo-6-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromopicolinicacid, pubchem2422
PubChem CID 593919
IUPAC navn 6-brompyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽188°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 202.01
Procent renhed 97%