Få mere at vide
6-bromopyridin-2-carboxamid, 97%
Artikelnummer. 15474447
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474447 5 g 5g
15464447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31811.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 25194-52-9 | C6H5BrN2O | 201,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25194-52-9
Molekylær formel C6H5BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 201.02
MDL nummer MFCD00234154
InChI nøgle HWRUOHMDYQEWOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21961408
IUPAC navn 6-brompyridin-2-carboxamid
SMIL NC(=O)C1=NC(Br)=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Bromopyridine-2-carboxamide
Mængde 5 g
Synonym 6-bromopicolinamide, 6-bromopyridine-2-carboxylic acid amide, 6-bromo-2-pyridinecarboxamide, 2-pyridinecarboxamide, 6-bromo, 6-bromo-pyridine-2-carboxylic acid amide, 6-bromo-2-carbamoylpyridine, 2-pyridinecarboxamide,6-bromo, acmc-209gi0, tpc-i169, 6-bromanylpyridine-2-carboxamide
Formel vægt 201.02
Procent renhed 97%