Få mere at vide
6-bromopyridin-2-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30335025
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30335025 1 g
1 options
Artikelnummer. 30335025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6867601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
CAS 34160-40-2
Molekylær formel C6 H4 Br N O
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-4H
SMIL Brc1cccc(C=O)n1
IUPAC navn 6-bromopyridin-2-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 186.01
Formel vægt 184.9476