Få mere at vide
(6-brompyrid-2-yl)tributylstannan, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10769205
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10769205 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10450754 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10769205 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08548DA
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 189083-81-6
Molekylær formel C17H30BrNSn
Molekylvægt (g/mol) 447.048
MDL nummer MFCD11706981
InChI nøgle ZRPIKMNUVOBWBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-tributylstannyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl, 6-bromopyrid-2-yl tributylstannane, acmc-20ao22, 2-bromopyridin-6-yl tributylstannane, 2-bromo-6-tributylstannyl-pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl pyridine h-nmr
PubChem CID 24787029
IUPAC navn (6-brompyridin-2-yl)-tributylstannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6-Bromopyrid-2-yl)tributylstannane
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 447.05
Procent renhed 95%