Få mere at vide
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin, 97%
Artikelnummer. 15466727
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466727 1 g 1g
15476727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33855.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 705263-10-1 | C6H4BrN3 | 198,02 g/mol
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin er en reaktant i syntesen af LDN-212854, en selektiv og potent hæmmer af BMP type I receptor kinaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin er en reaktant i syntesen af
LDN-212854, en selektiv og potent inhibitor af BMP type I receptor kinaser.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 705263-10-1
Molekylær formel C6H4BrN3
Molekylvægt (g/mol) 198.02
MDL nummer MFCD09832894
InChI nøgle VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo, pubchem15248, acmc-209of0
PubChem CID 22236701
IUPAC navn 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin
SMIL BrC1=CN2N=CC=C2N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Smeltepunkt 122 °C til 124 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 198.02
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine