Få mere at vide
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468595
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468595 5 g 5g
15458595 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468595 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33701.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352637-44-6
Molekylær formel C7H3BrN4
Molekylvægt (g/mol) 223.03
MDL nummer MFCD00461392
InChI nøgle IDYCEZBYNPADDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, 6-bromo-3-cyano-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile,6-bromo, 6-bromo-3-cyanopyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile, 6-bromo, 3,5-dimethoxybenzyl 4-methoxybenzyl amine hydrobromide, 6-bromo-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbonitrile
PubChem CID 614285
IUPAC navn 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
SMIL BrC1=CN2N=CC(C#N)=C2N=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Smeltepunkt 154°C to 156°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 223.03
Procent renhed 98%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.