Få mere at vide
6-bromopurin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromopurine |
| CAS | 767-69-1 |
| Molekylær formel | C5H3BrN4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 6-Bromo-1H-purine, 6-Bromo-9H-purine, 6-Bromopurine, NSC 45150 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10) |
| SMIL | Brc1ncnc2nc[nH]c12 |
| IUPAC navn | 6-bromo-7H-purin |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.01 |
| Formel vægt | 197.9541 |