Få mere at vide
6-Bromopiperonal, 98%
Artikelnummer. 11498117
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498117 100 g 100g
11478117 5 g 5g
11488117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17510.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 15930-53-7 | C8H5BrO3 | 229,03 g/mol
6-Bromopiperonal anvendes som et mellemprodukt i fremstillingen af GPR30-selektiv agonist G-1.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 6-Bromopiperonal anvendes som et mellemprodukt i
fremstillingen af GPR30-selektiv agonist G-1.
Opløselighed Opløselig i DMSO,
methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15930-53-7
Molekylær formel C8H5BrO3
Molekylvægt (g/mol) 229.03
MDL nummer MFCD00022952
InChI nøgle CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopiperonal, 6-bromo-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, piperonal, 6-bromo, 6-bromobenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 6-bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromobenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxy
PubChem CID 95062
SMIL BrC1=CC2=C(OCO2)C=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromopiperonal
Smeltepunkt 127 °C til 130 °C
Mængde 100 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO, methanol
IUPAC navn 6-brom-2H-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd
Formel vægt 229.03
Procent renhed 98%