Få mere at vide
6-Bromopicolinic acid, 98%
Artikelnummer. 10178102 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10178102 1 g Glasflaske 1g
10452343 5 g Glass bottle 5g
11976331 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10178102 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379930010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21190-87-4 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21190-87-4
Molekylær formel C6H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 202.01
InChI nøgle XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopicolinic acid, 6-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo, 2-bromo pyridine-6-carboxylic acid, 2-bromopyridine-6-carboxylic acid, 2-bromo-6-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromopicolinicacid, pubchem2422
PubChem CID 593919
IUPAC navn 6-brompyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromopicolinic acid
Smeltepunkt 192.0°C to 194.0°C
Farve Tan til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 202.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver