Få mere at vide
6-Bromopicolinamide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30946797
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30946797 5 g 5g
30940025 25 g 25g
30938684 250 mg 250mg
30934149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30946797 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1085765g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromopicolinamide
CAS 25194-52-9
Molekylær formel C6H5BrN2O
MDL nummer MFCD00234154
Mængde 5 g
SMIL O=C(N)C1=NC(Br)=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 201.02
Procent renhed 98%