Få mere at vide
6-bromoxindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336684 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10336684 500 mg Glasflaske 500mg
1 options
Artikelnummer. 10336684 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399435000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99365-40-9 | C8H6BrNO | 212.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromooxindole
CAS 99365-40-9
Smeltepunkt 217.0°C to 221.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H6BrNO
MDL nummer MFCD02179605,MFCD22576660
Mængde 500 mg
Synonym 6-bromooxindole, 6-bromoindolin-2-one, 6-bromo-2-oxindole, 6-bromo-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 6-bromo-2-oxyindole, 6-bromo-1,3-dihydro-indol-2-one, 6-bromo-2-indolinone, 6-bromooxindol, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 6-bromo-1,3-dihydro
InChI nøgle JARRYVQFBQVOBE-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=C2CC(=O)NC2=C1
IUPAC navn 6-brom-1,3-dihydroindol-2-on
Molekylvægt (g/mol) 212.05
PubChem CID 2773289
Formel vægt 212.04
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromooxindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.