Få mere at vide
6-Bromonicotinic acid, 96%
Artikelnummer. 10802081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10802081 10 g Glasflaske 10g
10199789 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10802081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435400100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6311-35-9 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6311-35-9
Molekylær formel C6H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 202.01
MDL nummer MFCD01927100
InChI nøgle JDJBRMNTXORYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromonicotinic acid, 6-bromo nicotinic acid, 2-bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 2-bromopyridine-5-carboxylic acid, 6-bromo-3-pyridine carboxylic acid, 6-bromonicotinicacid, 6-bromo-nicotinic acid, 6-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo-5-pyridine carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo
PubChem CID 238932
IUPAC navn 6-brompyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(Br)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromonicotinic acid
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 179°C to 181°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 202.01
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromonicotinic Acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.