Få mere at vide
6-(brommethyl)-4-chlor-2-(trifluormethyl)quinolin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10121222
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10121222 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10314632 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10121222 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM07330DA
Kemiske identifikatorer
CAS 123637-51-4
Molekylær formel C11H6BrClF3N
Molekylvægt (g/mol) 324.525
MDL nummer MFCD00153079
InChI nøgle SJBKLFYWXYFAGT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736346
IUPAC navn 6-(brommethyl)-4-chlor-2-(trifluormethyl)quinolin
SMIL C1=CC2=C(C=C1CBr)C(=CC(=N2)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl quinoline, quinoline,6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, quinoline, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem6004, acmc-1bzc1, buttpark 29\04-10, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl-quinoline, 2-trifluoromethyl-4-chloro-6-bromomethyl quinoline
Formel vægt 324.53
Procent renhed 95%