missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-(Bromomethyl)-2-pyridinemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(Bromomethyl)-2-pyridinemethanol |
| CAS | 40054-01-1 |
| Molekylær formel | C7H8BrNO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Bromomethyl)-6-(hydroxymethyl)pyridine, 6-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)pyridine, [6-(Bromomethyl)pyridin-2-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BrNO/c8-4-6-2-1-3-7(5-10)9-6/h1-3,10H,4-5H2 |
| SMIL | OCc1cccc(CBr)n1 |
| IUPAC navn | [6-(bromomethyl)pyridin-2-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.05 |
| Formel vægt | 200.9789 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?