Få mere at vide
6-Bromoisoquinolin, 97%
Artikelnummer. 10594208 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10594208 1 g Glasflaske 1g
10054067 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10594208 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429460010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 34784-05-9 | C9H6BrN | 208,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34784-05-9
Molekylær formel C9H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 208.06
MDL nummer MFCD04973299
InChI nøgle ZTEATMVVGQUULZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-isoquinoline, isoquinoline, 6-bromo, 6-bromo isoquinoline, zlchem 769, 6-bromoisoquinoline, pubchem17031, acmc-209ia9, ksc201e8h, monohydrate 1g
PubChem CID 313681
IUPAC navn 6-bromisoquinolin
SMIL C1=CC2=C(C=CN=C2)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromoisoquinoline
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42,6 °C til 43,6 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 208.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromoisoquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.