Få mere at vide
6-Bromoindol, TRC
Artikelnummer. 30347454
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30347454 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30347454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6845602.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromindole
CAS 52415-29-9
Molekylær formel C8 H6 Br N
Mængde 2.5 g
Synonym 6-Bromindole, GR40187X, Naratriptan Hydrochloride (GR85548A) related
InChI formel InChI=1S/C8H6BrN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
SMIL Brc1ccc2cc[nH]c2c1
IUPAC navn 6-bromo-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 196.044
Formel vægt 194.968