Få mere at vide
6-bromindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368646
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368646 1 g 1g
11378646 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17703.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 52415-29-9 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52415-29-9
Molekylær formel C8H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 196.047
MDL nummer MFCD00238550
InChI nøgle MAWGHOPSCKCTPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoindole, 1h-indole, 6-bromo, bromoindole-6, 6-bromo-indole, 6-brom-1h-indole, pubchem1662, 6-bromo-1-h-indole, 6-bromindol, maybridge1_006369
PubChem CID 676493
IUPAC navn 6-brom-1H-indol
SMIL C1=CC(=CC2=C1C=CN2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromoindole
Smeltepunkt 91 °C til 93 °C
Kogepunkt 70 °C til 75 °C (0,01 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 112711
Formel vægt 196.05
Procent renhed 98%