Få mere at vide
6-bromoindol, 96%
Artikelnummer. 10224774 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10224774 250 mg Glasflaske 250mg
10602835 1 g Glasflaske 1g
10785905 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10224774 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397362500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 52415-29-9 | C8H6BrN | 196,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52415-29-9
Molekylær formel C8H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 196.05
MDL nummer MFCD00238550
InChI nøgle MAWGHOPSCKCTPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoindole, 1h-indole, 6-bromo, bromoindole-6, 6-bromo-indole, 6-brom-1h-indole, pubchem1662, 6-bromo-1-h-indole, 6-bromindol, maybridge1_006369
PubChem CID 676493
IUPAC navn 6-brom-1H-indol
SMIL C1=CC(=CC2=C1C=CN2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromoindole
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 92.0°C to 96.0°C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 196.05
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver