Få mere at vide
6-Bromoindol-2-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 15450689
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450689 250 mg 250mg
15430689 1 g 1g
15440689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63799.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 16732-65-3 | C9H6BrNO2 | 240,056 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16732-65-3
Molekylær formel C9H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 240.056
MDL nummer MFCD02664469
InChI nøgle SVBVYRYROZWKNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoindole-2-carboxylic acid, 6-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromoindole-2-carboxylicacid, zlchem 475, pubchem1664, acmc-1bqkh, intermediates-zcf02255, evoblocks eb21020, timtec-bb sbb014280
PubChem CID 4011696
IUPAC navn 6-brom-1H-indol-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)NC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromoindole-2-carboxylic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 240.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof