Få mere at vide
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin, 98%
Artikelnummer. 15467397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467397 5 g 5g
15457397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34453.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 6188-23-4 | C7H5BrN2 | 197,035 g/mol
Det bruges i organiske synteser og som farmaceutiske mellemprodukter. De bedste resultater blev opnået med lactamer, der kunne indføres på 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin. 1,2-dihydro-5-imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl-6-methyl-2-oxo-3-pyridincarbonitrilhydrochlorid-monohydrat 6 blev syntetiseret i 5 trin fra 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin under anvendelse af [2-14C]-amidet cyanoacetkilde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i organiske synteser og som farmaceutiske mellemprodukter. De bedste resultater blev opnået med lactamer, der kunne indføres på 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin. 1,2-dihydro-5-imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl-6-methyl-2-oxo-3-pyridincarbonitrilhydrochlorid-monohydrat 6 blev syntetiseret i 5 trin fra 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin under anvendelse af [2-14C]-amidet cyanoacetkilde.
Opløselighed lidt opløselig i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6188-23-4
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.035
MDL nummer MFCD06496200
InChI nøgle FXPMFQUOGYGTAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo, buttpark 154\50-43, pubchem14736, acmc-209mx4, 6-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 2795547
IUPAC navn 6-bromimidazo[1,2-a]pyridin
SMIL C1=CC2=NC=CN2C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Smeltepunkt 78 °C til 80 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation let opløseligt i vand.
Formel vægt 197.03
Procent renhed 98%