Få mere at vide
6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15532303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15532303 5 g 5g
15522303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15532303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449910050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 944896-42-8
Molekylær formel C8H5BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 241.04
MDL nummer MFCD10698063
InChI nøgle SDKJLYHPCBMDAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, 6-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo-1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo-3-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo
PubChem CID 22031912
IUPAC navn 6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=C2C=CC(Br)=CN12
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 241.04
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.