Få mere at vide
6-Bromohexyltriethylammonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromohexyltriethylammonium Bromide |
| CAS | 161097-76-3 |
| Molekylær formel | C12 H27 Br N . Br |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27BrN.BrH/c1-4-14(5-2,6-3)12-10-8-7-9-11-13;/h4-12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCCCCBr |
| IUPAC navn | 6-bromohexyl(triethyl)azanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.16 |
| Formel vægt | 343.051 |