Få mere at vide
(6-bromhexyloxy)-tert-butyldimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 276°C |
| Kemisk navn eller materiale | (6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 5 mL |
| Flammepunkt | 110°C (230°F) |
| Formel vægt | 295.34 |
| Procent renhed | 99% |
| Brydningsindeks | 1.457 |
| Tæthed | 1.053 g/mL |