missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Bromohexylamine Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromohexylamine, Hydrobromide |
| CAS | 14502-76-2 |
| Molekylær formel | C6 H14 Br N . Br H |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14BrN.BrH/c7-5-3-1-2-4-6-8;/h1-6,8H2;1H |
| SMIL | Br.NCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 6-bromohexan-1-amine;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 261 |
| Formel vægt | 258.9571 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?