Få mere at vide
6-Bromohexylamine Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromohexylamine, Hydrobromide |
| CAS | 14502-76-2 |
| Molekylær formel | C6 H14 Br N . Br H |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14BrN.BrH/c7-5-3-1-2-4-6-8;/h1-6,8H2;1H |
| SMIL | Br.NCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 6-bromohexan-1-amine;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 261 |
| Formel vægt | 258.9571 |