Få mere at vide
6-bromohexen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromohexene |
| CAS | 2695-47-8 |
| Molekylær formel | C6H11Br |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Bromo-5-hexene, 5-Hexen-1-yl Bromide, 5-Hexenyl Bromide, 6-Bromo-1-hexene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-6H2 |
| SMIL | BrCCCCC=C |
| IUPAC navn | 6-bromohex-1-en |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.06 |
| Formel vægt | 162.0044 |