Få mere at vide
6-Bromohexanoyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11468913
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468913 25 g 25g
11314649 5 g 5g
11478913 100 g 100g
11488913 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11468913 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11063.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22809-37-6 | C6H10BrClO | 213.499 g/mol
6-Bromhexanoylchlorid bruges som mellemprodukter, organisk syntese, kemisk forskning, agrokemikalier og farvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 6-Bromhexanoylchlorid anvendes som mellemprodukter, organisk syntese, kemisk forskning, agrokemikalier og farvestof
.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket. Fugtfølsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22809-37-6
Molekylær formel C6H10BrClO
Molekylvægt (g/mol) 213.499
MDL nummer MFCD00000761
InChI nøgle HBPVGJGBRWIVSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoyl chloride, 6-bromo, 6-bromohexanoic acid chloride, 6-bromohexanoylchloride, 6-bromocaproyl chloride, bromohexanoyl chloride, zlchem 435, acmc-209fyy, 6-bromo-hexanoylchloride, 6-bromo-hexanoyl chloride, 6-bromanylhexanoyl chloride
PubChem CID 89848
IUPAC navn 6-bromhexanoylchlorid
SMIL C(CCC(=O)Cl)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromohexanoyl chloride
Tæthed 1.397
Kogepunkt 119°C to 120°C (9 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Acrid
Lineær formel Br(CH2)5COCl
Brydningsindeks 1.4875
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1749739
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 213.5
Procent renhed 97%