Få mere at vide
6-Bromohexanoyl chloride, 97%
Beskrivelse
6-Bromhexanoylchlorid bruges som mellemprodukter, organisk syntese, kemisk forskning, agrokemikalier og farvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket. Fugtfølsom
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromohexanoyl chloride |
| Tæthed | 1.397 |
| Kogepunkt | 119°C to 120°C (9 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Lugt | Acrid |
| Lineær formel | Br(CH2)5COCl |
| Brydningsindeks | 1.4875 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1749739 |
| Vis mere |