Få mere at vide
6-bromohexansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromohexanoic Acid |
| CAS | 4224-70-8 |
| Molekylær formel | C6H11BrO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 6-Bromocaproic Acid, ω-Bromohexanoic αcid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCBr |
| IUPAC navn | 6-bromohexansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.05 |
| Formel vægt | 193.9942 |