Få mere at vide
6-Bromohexanoic Acid Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromohexanoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 50530-06-8 |
| Molekylær formel | C6H10BrNaO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Sodium 6-Bromohexanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2.Na/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h1-5H2,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]C(=O)CCCCCBr |
| IUPAC navn | sodium;6-bromohexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.04 |
| Formel vægt | 215.9762 |