missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Bromohexanoic Acid Sodium, TRC

Artikelnummer. 30343503
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30343503 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343503 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6844172.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Bromohexanoic Acid Sodium Salt
CAS 50530-06-8
Molekylær formel C6H10BrNaO2
Mængde 2.5 g
Synonym Sodium 6-Bromohexanoate
InChI formel InChI=1S/C6H11BrO2.Na/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h1-5H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]C(=O)CCCCCBr
IUPAC navn sodium;6-bromohexanoate
Molekylvægt (g/mol) 217.04
Formel vægt 215.9762
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.