Få mere at vide
6-Bromohexanoic acid, 98%
Artikelnummer. 11672699 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11672699 500 g Glasflaske 500g
10523341 25 g Glasflaske 25g
10543531 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11672699 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165675000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4224-70-8 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4224-70-8
Molekylær formel C6H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 195.06
InChI nøgle NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromocaproic acid, hexanoic acid, 6-bromo, 6-bromo-hexanoic acid, 6-bromo-n-caproic acid, 6-bromo hexanoic acid, epsilon-bromo caproic acid, 6-bromo hexanoicacid, 6bromohexanoic acid, 6-bromo-hexanicacid, 6-bromo-caproic acid
PubChem CID 20210
ChEBI CHEBI:60700
IUPAC navn 6-bromhexansyre
SMIL C(CCC(=O)O)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromohexanoic acid
Smeltepunkt 32.0°C to 35.0°C
Farve Orange til hvid
Kogepunkt 165.0°C to 170.0°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 67°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)5CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 02,II,287
Formel vægt 195.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Low Melting Crystals