Få mere at vide
6-bromhexansyre, 98+%
Artikelnummer. 11472418
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472418 500 g 500g
11452418 25 g 25g
11462418 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15761.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 4224-70-8 | C6H11BrO2 | 195,056 g/mol
6-Bromhexansyre anvendes til fremstilling af N-acylsulfonamider, diarylthioethere og 2-lithio-1,3-dithian. Det er meget brugt som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Bromhexansyre anvendes til fremstilling af N-acylsulfonamider, diarylthioethere og 2-lithio-1,3-dithian. Det er meget brugt som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4224-70-8
Molekylær formel C6H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 195.056
MDL nummer MFCD00004422
InChI nøgle NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromocaproic acid, hexanoic acid, 6-bromo, 6-bromo-hexanoic acid, 6-bromo-n-caproic acid, 6-bromo hexanoic acid, epsilon-bromo caproic acid, 6-bromo hexanoicacid, 6bromohexanoic acid, 6-bromo-hexanicacid, 6-bromo-caproic acid
PubChem CID 20210
ChEBI CHEBI:60700
IUPAC navn 6-bromhexansyre
SMIL C(CCC(=O)O)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromohexanoic acid
Smeltepunkt 32 °C til 35 °C
Kogepunkt 165 °C til 170 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 95 °C (203 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1749740
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 195.06
Procent renhed ≥98%