Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromohexanoic acid |
| Smeltepunkt | 32,0 °C til 35,0 °C |
| Farve | Orange til hvid |
| Kogepunkt | 165,0 °C til 170,0 °C (20,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 67 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | Br(CH2)5CO2H |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |