2,6-Lutidin bruges som opløsningsmiddel i organisk syntese og som en sterisk hæmmet mild base. Det bruges også som vulkaniseringsaccelerator for farvestoffer, harpikser og gummi. Det fungerer også som et fødevaretilsætningsstof.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.