Få mere at vide
6-Bromohexanenitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324649
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11324649
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10400.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
2,6-Lutidin anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese og som en sterisk hindret mild base. Det bruges også som vulkaniseringsaccelerator til farvestoffer, harpiks og gummi. Det fungerer også som et fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6621-59-6
Molekylær formel C6H10BrN
Molekylvægt (g/mol) 176.06
MDL nummer MFCD00013834
InChI nøgle PHOSWLARCIBBJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromocapronitrile, 6-bromohexanonitrile, hexanenitrile, 6-bromo, 5-bromopentyl cyanide, 6-bromo-hexanenitrile, 6-bromanylhexanenitrile, pubchem12505, acmc-1b5au, 6-bromohexanenitrile, phoswlarcibbjz-uhfffaoysa
PubChem CID 81093
IUPAC navn 6-bromhexanenitril
SMIL BrCCCCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromohexanenitrile
Tæthed 1.328
Kogepunkt 134°C to 135°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4775
Mængde 10 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1744172
Formel vægt 176.06
Procent renhed 97%