Få mere at vide
6-Bromohexanal, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromohexanal |
| CAS | 57978-00-4 |
| Molekylær formel | C6H11OBr |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h6H,1-5H2 |
| SMIL | BrCCCCCC=O |
| IUPAC navn | 6-bromohexanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.05 |
| Formel vægt | 177.9993 |