Få mere at vide
6-bromocoumarin-3-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 11428286
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428286 5 g 5g
11438286 25 g 25g
11448286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15354.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 2199-87-3 | C10H5BrO4 | 269,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2199-87-3
Molekylær formel C10H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 269.05
MDL nummer MFCD00047640
InChI nøgle XFQHPAXNKDYMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 6-bromocoumarin-3-carboxylic acid, acmc-20alzr, maybridge1_000837, 6-bromo-3-carboxy-coumarin, 6-bromo-coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-6-bromo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid,6-bromo-2-oxo, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6-bromo-2-oxo
PubChem CID 694463
IUPAC navn 6-brom-2-oxochromen-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromocoumarin-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 194°C to 196°C
Mængde 5 g
Beilstein 13960
Formel vægt 269.05
Procent renhed 97%