Få mere at vide
6-bromochromon-3-karboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 15484557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484557 1 g 1g
15494557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31905.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 51085-91-7 | C10H5BrO4 | 269,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51085-91-7
Molekylær formel C10H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 269.05
MDL nummer MFCD01548933
InChI nøgle IJTWNMVKNJSGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromochromone-3-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-3-carboxylic acid, 6-bromochromon-3-carboxylic acid
PubChem CID 2756898
IUPAC navn 6-brom-4-oxochromen-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=CO2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromochromone-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 191°C to 193°C
Mængde 1 g
Formel vægt 269.05
Procent renhed 97%