Få mere at vide
6-Bromochromone-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek
25g
5g
Beskrivning
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromochromone-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 265°C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 269.05 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering