Få mere at vide
6-Bromochromone-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434677 25 g 25g
15424677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32009.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51484-06-1
Molekylær formel C10H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 269.05
MDL nummer MFCD01242619
InChI nøgle QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromochromone-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, acmc-20alzt, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylicacid, 6-bromochromone-2-carboxylicacid, 6-brornochrornone-2-carboxylic acid
PubChem CID 688867
IUPAC navn 6-bromo-4-oxochromene-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(Br)=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromochromone-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 265°C
Mængde 25 g
Formel vægt 269.05
Procent renhed 97%