Få mere at vide
6-Bromochromone-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424677 5 g 5g
15434677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32009.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51484-06-1
Molekylær formel C10H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 269.05
MDL nummer MFCD01242619
InChI nøgle QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromochromone-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, acmc-20alzt, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylicacid, 6-bromochromone-2-carboxylicacid, 6-brornochrornone-2-carboxylic acid
PubChem CID 688867
IUPAC navn 6-bromo-4-oxochromene-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(Br)=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromochromone-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 265°C
Mængde 5 g
Formel vægt 269.05
Procent renhed 97%