Få mere at vide
6-Bromokroman, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10396614
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10396614 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10041534 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10396614 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC32810DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3875-78-3
Molekylær formel C9H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 213.074
MDL nummer MFCD10698725
InChI nøgle KPFDABVKWKOIME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromochroman, 6-bromo-chroman, 6-bromochromane, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, 2h-1-benzopyran,6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromanyl-3,4-dihydro-2h-chromene, 2h-1-benzopyran, 6-bromo-3,4-dihydro
PubChem CID 10856814
IUPAC navn 6-brom-3,4-dihydro-2H-chromen
SMIL C1CC2=C(C=CC(=C2)Br)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromochroman
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 213.07
Procent renhed 97%