missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Bromobenzene-1,2,4-triol, TRC

Artikelnummer. 30334298
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334298 25 mg
30335441 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334298 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB79583525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Bromobenzene-1,2,4-triol
CAS 1480325-12-9
Molekylær formel C6H5BrO3
Mængde 25 mg
Synonym 6-Bromo-1,2,4-benzenetriol
InChI formel InChI=1S/C6H5BrO3/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H
SMIL Oc1cc(O)c(O)c(Br)c1
IUPAC navn 6-bromobenzene-1,2,4-triol
Molekylvægt (g/mol) 205.01
Formel vægt 203.9422
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.